Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate

Synonyms: Chlorotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate

038208-25G 038208-5G
FLUO038208-25GEA 0 EUR InStock
FLUO038208-25G FLUO038208-5G
Chlorotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Chlorotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate


Formule: C₁₂H₂₄ClF₆N₃P₂
MW: 421,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210035
Numéro CAS: 133894-48-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité