Dimethylphenacylsulphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D2231-1G D2231-5G
TCIAD2231-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD2231-1G TCIAD2231-5G
Dimethylphenacylsulphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dimethylphenacylsulphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₄OS
Numéro MDL: MFCD00191352
Numéro CAS: 24806-57-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e62724214cacb5e655d0bb0e5b7714dbbb710c46&vid=e62724214cacb5e655d0bb0e5b7714dbbb710c46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité