8-Bromotheophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3456-5G B3456-1G
TCIAB3456-5GEA 301 EUR InStock
TCIAB3456-5G TCIAB3456-1G
8-Bromotheophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Bromotheophylline
Formule: C₇H₇BrN₄O₂
Numéro MDL: MFCD00022664
Numéro CAS: 10381-75-6
EINECS: 233-846-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37a58066a8dd733e8072689faf5824e3bb79b917&vid=37a58066a8dd733e8072689faf5824e3bb79b917&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité