8-Chlorotheophylline
Fournisseur: Molekula
MOLE33137250-100GEA 0 EUR InStock
MOLE33137250-100G
8-Chlorotheophylline
8-Chlorotheophylline
Formule: C₇H₇ClN₄O₂
Numéro MDL: MFCD00005581
Numéro CAS: 85-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité