Théophylline
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
J60203.5H J60203.RX
J60203.5HEA 87.9 EUR InStock
J60203.5H J60203.RX
Théophylline
Theophyllin
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 270…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079619
Numéro CAS: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9285
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité