Théophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
T0179-500G T0179-25G T0179-100G
TCIAT0179-500GEA 184 EUR InStock
TCIAT0179-500G TCIAT0179-25G TCIAT0179-100G
Théophylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Theophyllin
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 273°C
Numéro MDL: MFCD00079619
Numéro CAS: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a167a09682ba3281a8705e60e80e20b6c0703800&vid=a167a09682ba3281a8705e60e80e20b6c0703800&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité