Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11473.14 A11473.22 A11473.36
A11473.14EA 115 EUR InStock
A11473.14 A11473.22 A11473.36
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Theophylline-7-acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 652-37-9 Molecular Formula: C9H10N4O4 Formula Weight: 238.20 Melting Point: 268-272° Beilstein Reference: 279221 Merck Reference: 14,24 MDL No.: MFCD00022832
Formule: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238,20 g/mol
Point de fusion: 268…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022832
Numéro CAS: 652-37-9
EINECS: 211-490-2
Merck Index: 14,24
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité