7-(2-Hydroxyethyl)theophylline
Fournisseur: Molekula
MOLEM85896596EA 0 EUR InStock
MOLEM85896596
7-(2-Hydroxyethyl)theophylline
7-(2-Hydroxyethyl)theophylline
Formule: C₉H₁₂N₄O₃
MW: 224,216 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055055
Numéro CAS: 519-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité