7-(2-Hydroxyethyl)theophylline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H0402-25G H0402-500G
TCIAH0402-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAH0402-25G TCIAH0402-500G
7-(2-Hydroxyethyl)theophylline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
7-(2-Hydroxyethyl)theophylline
Formule: C₉H₁₂N₄O₃
Numéro MDL: MFCD00055055
Numéro CAS: 519-37-9
EINECS: 208-269-8
Merck Index: 14,03878
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0d1875552c1b94b944c38da3cd5aa2f155c9b&vid=97d0d1875552c1b94b944c38da3cd5aa2f155c9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité