7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
115051000 115055000
ACRO115051000EA 70.1 EUR InStock
ACRO115051000 ACRO115055000
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₄
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005759
Numéro CAS: 479-18-5
EINECS: 207-526-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité