1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21804.06 B21804.14
B21804.06EA 41.6 EUR InStock
B21804.06 B21804.14
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Purity: 97% CAS No.: 41532-84-7 Molecular Formula: C15H15N Formula Weight: 209.29 Melting Point: 114-119° Beilstein Reference: 153709
Formule: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Point de fusion: 114…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082627
Numéro CAS: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité