2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3943-1G D3943-5G
TCIAD3943-1GEA 148 EUR InStock
TCIAD3943-1G TCIAD3943-5G
2,3-Diphenylmaleic anhydride ≥95.0% (par GC)
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Formule: C₁₆H₁₀O₃
MW: 250,26 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD00005521
Numéro CAS: 4808-48-4
EINECS: 225-370-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be842a9999aadd4d31e9bc7347dc67ae595b546e&vid=be842a9999aadd4d31e9bc7347dc67ae595b546e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité