Forskolin (de Coleus forskohlii), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
344270-10 344270-25 344270-50
344270-10EA 412 EUR InStock
344270-10 344270-25 344270-50
Forskolin (de Coleus forskohlii), Millipore®
Forskolin
Formule: C₂₂H₃₄O₇
Numéro MDL: MFCD00082317
Numéro CAS: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité