Ionomycin calcium salt ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60628.X0EA 259 EUR InStock
J60628.X0
Ionomycin calcium salt ≥99%
Ionomycin calcium salt
Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151183
Numéro CAS: 56092-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité