Chlorfenapyr
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11247500EA 198 EUR InStock
EHERC11247500
Chlorfenapyr
Chlorfenapyr
Formule: C₁₅H₁₁BrClF₃N₂O
Numéro MDL: MFCD01631152
Numéro CAS: 122453-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité