(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
H52749.03 H52749.06
H52749.03EA 56.4 EUR InStock
H52749.03 H52749.06
(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 309956-78-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03093382
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093382
Numéro CAS: 309956-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité