(S)-3-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3660-1G B3660-5G
TCIAB3660-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB3660-1G TCIAB3660-5G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (par GC)
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD03093383
Numéro CAS: 216854-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f107fc4db157eb60e29bc2c43a55e17e21fd020&vid=7f107fc4db157eb60e29bc2c43a55e17e21fd020&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 125.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité