(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52788.03 H52788.06
H52788.03EA 53.3 EUR InStock
H52788.03 H52788.06
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 172603-05-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03839941
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839941
Numéro CAS: 172603-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité