4-(Boc-amino)piperidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO367620250EA 467 EUR InStock
ACRO367620250 ACRO367620050
4-(Boc-amino)piperidine 98%
4-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798171
Numéro CAS: 73874-95-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité