4-(Boc-amino)piperidine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28517.06EA 184 EUR InStock
H28517.06 H28517.03 H28517.14
4-(Boc-amino)piperidine 96%
4-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798171
Numéro CAS: 73874-95-0
EINECS: 616-026-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité