4-(Boc-amino)piperidine
Synonyms: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
011547-5G 011547-25G
FLUO011547-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011547-5G FLUO011547-25G
4-(Boc-amino)piperidine
4-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798171
Numéro CAS: 73874-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité