(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: tert-butyl (3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-Aminopiperidine
H26937.03 H26937.06
H26937.03EA 178 EUR InStock
H26937.03 H26937.06
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Purity: 98% CAS No.: 188111-79-7 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Physical Form: Liquid Refractive Index: 1.4730 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Optical Rotation: -28° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03094717
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094717
Numéro CAS: 188111-79-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité