(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Synonyms: (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
011309-1G 011309-5G
FLUO011309-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011309-1G FLUO011309-5G
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094718
Numéro CAS: 625471-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité