(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2335-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAA2335-1G
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD03094718
Numéro CAS: 625471-18-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/21/28930521.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +34.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité