(±)-3-Amino-1-boc-piperidine
Synonyms: 1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
011310-1G 011310-5G
FLUO011310-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011310-1G FLUO011310-5G
(±)-3-Amino-1-boc-piperidine
3-Amino-1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861219
Numéro CAS: 184637-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité