4-Amino-1-boc-piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
A2045-1G A2045-5G
TCIAA2045-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA2045-1G TCIAA2045-5G
4-Amino-1-boc-piperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076201
Numéro CAS: 87120-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c09add56dea5019957382efdcea454af528872d&vid=6c09add56dea5019957382efdcea454af528872d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité