Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine

Synonyms: (R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate

040534-1G 040534-5G
FLUO040534-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040534-1G FLUO040534-5G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine


Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115306
Numéro CAS: 143900-43-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité