4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
B22067.03 B22067.06
B22067.03EA 44.4 EUR InStock
B22067.03 B22067.06
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 144896-51-5 Molecular Formula: C16H16O2 Formula Weight: 240.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 162-163°/1mm MDL No.: MFCD00800683
Formule: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,30 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C (1 mmHg)
Densité: 1.10
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800683
Numéro CAS: 144896-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité