4,4'-Bis(methylamino)benzop ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1433-1GEA 255 EUR InStock
TCIAB1433-1G
4,4'-Bis(methylamino)benzop ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Bis(methylamino)benzop
Formule: C₁₅H₁₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00143227
Numéro CAS: 3708-39-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/28/28933228.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité