4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15081500EA 274 EUR InStock
EHERC15081500
4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenone
4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenone
Formule: C₁₆H₁₆O₂
Numéro MDL: MFCD00128925
Numéro CAS: 41295-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité