2-Hydroxy-5-methylbenzophenone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1008-25G H1008-5G
TCIAH1008-25GEA 225 EUR InStock
TCIAH1008-25G TCIAH1008-5G
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone ≥97.0% (par GC)
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00002379
Numéro CAS: 1470-57-1
EINECS: 216-002-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=250af38f0d8e2d7f1c3de55d754b9b643f0b156f&vid=250af38f0d8e2d7f1c3de55d754b9b643f0b156f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité