3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20965.22EA 146 EUR InStock
B20965.22 B20965.14
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
3,4-Dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 335 °C
Point de fusion: 44…47 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008525
Numéro CAS: 2571-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité