3,4-Dimethylbenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3289-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD3289-25G
3,4-Dimethylbenzophenone ≥98.0% (par GC)
3,4-Dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Point d'ébullition: 335°C
Numéro MDL: MFCD00008525
Numéro CAS: 2571-39-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/64/28980264.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 and le 48.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité