2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(2,4-dimethylphenyl)methanone
T1232-25G T1232-5G
TCIAT1232-25GEA 315 EUR InStock
TCIAT1232-25G TCIAT1232-5G
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (par GC)
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone
Formule: C₁₇H₁₈O
MW: 238,3242 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Numéro MDL: MFCD00060094
Numéro CAS: 3478-88-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a1ed30ba9e497d8356157130ed5b51d8661d9b&vid=17a1ed30ba9e497d8356157130ed5b51d8661d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité