2,4-Dimethylbenzophenone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3458-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD3458-25G
2,4-Dimethylbenzophenone ≥96.0% (par GC)
2,4-Dimethylbenzophenone
Formule: C₁₅H₁₄O
Point d'ébullition: 189°C
Numéro MDL: MFCD00008537
Numéro CAS: 1140-14-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/93/28980493.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité