Allantoin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
102841000 102845000
ACRO102841000EA 33.9 EUR InStock
ACRO102841000 ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Formule: C₄H₆N₄O₃
Point de fusion: 230 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005260
Numéro CAS: 97-59-6
EINECS: 202-592-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité