1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16605.06EA 66.4 EUR InStock
L16605.06 L16605.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Formule: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
MW: 461,13 g/mol
Point d'ébullition: 189…190 °C
Densité: 1,550
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042360
Numéro CAS: 73609-36-6
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité