1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16606.09EA 115 EUR InStock
L16606.09
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Formule: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481,55 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C
Densité: 1,638
Point d'éclair: 87 °C (189 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042363
Numéro CAS: 78560-45-9
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité