1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
T2577-5G T2577-25G
TCIAT2577-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT2577-5G TCIAT2577-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97.0% (par GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Formule: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481,55 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00042363
Numéro CAS: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ea3ccdc7d9eae12e0d5532b2c54be65d668cc65&vid=0ea3ccdc7d9eae12e0d5532b2c54be65d668cc65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité