2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with diisopropylethylamine
C1339-25ML C1339-5ML
TCIAC1339-25MLEA 288 EUR InStock
TCIAC1339-25ML TCIAC1339-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formule: C₆H₁₅ClOSi
Point d'ébullition: 59°C
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009919
Numéro CAS: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f507dc894bdd8e4df4580695d31582bd1d6e3bbc&vid=f507dc894bdd8e4df4580695d31582bd1d6e3bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité