10,12-Heptacosadiynoic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0666-100MG H0666-500MG
TCIAH0666-100MGEA 102 EUR InStock
TCIAH0666-100MG TCIAH0666-500MG
10,12-Heptacosadiynoic acid ≥98.0% (par GC)
10,12-Heptacosadiynoic acid
Formule: C₂₇H₄₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060065
Numéro CAS: 67071-94-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48ede0cc1cb1dfa5a44d9404f4082f5b3e340e17&vid=48ede0cc1cb1dfa5a44d9404f4082f5b3e340e17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité