10,12-Heptadecadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0775-100MGEA 257 EUR InStock
TCIAH0775-100MG
10,12-Heptadecadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
10,12-Heptadecadiynoic acid
Formule: C₁₇H₂₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142348
Numéro CAS: 28393-06-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/07/28970807.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité