10,12-Nonacosadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0514-100MGEA 238 EUR InStock
TCIAN0514-100MG
10,12-Nonacosadiynoic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
10,12-Nonacosadiynoic acid
Formule: C₂₉H₅₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060119
Numéro CAS: 66990-34-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/77/28989677.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité