10,12-Pentacosadiynoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09313.06 L09313.03 L09313.14
L09313.06EA 139 EUR InStock
L09313.06 L09313.03 L09313.14
10,12-Pentacosadiynoic acid ≥98%
10,12-Pentacosadiynoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 66990-32-7 Molecular Formula: CH3(CH2)11C≡CC≡C(CH2)8CO2H Formula Weight: 374.61 Melting Point: 62-65° Beilstein Reference: 4189973
Formule: C₂₅H₄₂O₂
MW: 374,61 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041684
Numéro CAS: 66990-32-7
EINECS: 614-006-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité