10,12-Pentacosadiynoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1030-1G P1030-100MG
TCIAP1030-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP1030-1G TCIAP1030-100MG
10,12-Pentacosadiynoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
10,12-Pentacosadiynoic acid
Formule: C₂₅H₄₂O₂
MW: 374,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041684
Numéro CAS: 66990-32-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950ee2527f4b44b5b17bc5022508b38f5b2ad4b3&vid=950ee2527f4b44b5b17bc5022508b38f5b2ad4b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité