10,12-Tricosadiynoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10231.03EA 58.8 EUR InStock
L10231.03 L10231.06
10,12-Tricosadiynoic acid 96%
10,12-Tricosadiynoic acid
Formule: C₂₃H₃₈O₂
MW: 346,56 g/mol
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041683
Numéro CAS: 66990-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité