8,10-Heneicosadiynoic acid
009256-1G 009256-5G
FLUO009256-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009256-1G FLUO009256-5G
8,10-Heneicosadiynoic acid
8,10-Heneicosadiynoic acid
Formule: C₂₁H₃₄O₂
Numéro MDL: MFCD00190226
Numéro CAS: 174063-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité