10,12-Docosadiynedioic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10647.03 L10647.06
L10647.03EA 57.8 EUR InStock
L10647.03 L10647.06
10,12-Docosadiynedioic acid 95%
10,12-Docosadiynedioic acid
Purity: 95% CAS No.: 28393-02-4 Molecular Formula: HO2C(CH2)8C≡C-C≡C(CH2)8CO2H Formula Weight: 362.51 Melting Point: 110-112° Beilstein Reference: 1803395
Formule: C₂₂H₃₄O₄
MW: 362,51 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078306
Numéro CAS: 28393-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité