Arsenic standard dissolved in oil, 1,000 µg/g As in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
43864.1Y 43864.18
43864.1YEA 0 EUR InStock
43864.1Y 43864.18
Arsenic standard dissolved in oil, 1,000 µg/g As in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards d'arsenic
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085309
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité