Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anisomycin

Synonyms: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate

1290/10 1290/50
TOCR1290/10EA 144 EUR InStock
TOCR1290/10 TOCR1290/50
Anisomycin
Anisomycin


Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077650
Numéro CAS: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité